Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – PVDF-Membran – 4 mm Durchmesser
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marca: Merck SLHVR04NK
Detalles adicionales : Gewicht : 0.10000kg
Descripción
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Especificaciones
Ja | |
PVDF | |
Nicht steril | |
HDPE | |
Spritzenfilter | |
4,0 mm |
PVDF-Membran | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
1000Pack | |
1 ml | |
4,0 mm |