Learn More
DWK Life Sciences Verschlüsse für 20 ml-Szintillationsröhrchen aus Glas und Kunststoff
Durable screw thread closures
497.00 CHF
Beschreibung
For 20mL Fisherbrand™ and Kimble scintillation vials, except 03-340-4B and 03-340-129. GPI 22-400 thread.
Spezifikation
White |