Learn More
DWK Life Sciences Verschlüsse für 20 ml-Szintillationsröhrchen aus Glas und Kunststoff
Durable screw thread closures
Marke: DWK Life Sciences 74525-22400
Additional Details : Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- For 20mL Fisherbrand™ and Kimble scintillation vials, except 03-340-4B and 03-340-129. GPI 22-400 thread.
Spezifikation
Polyethylene | |
White | |
Urea |