Learn More
Merck Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter, 13 mm – Durapore™ PVDF-Membran
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
641.00 CHF - 2950.00 CHF
Spezifikation
Farbcode | Gelb |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Durapore PVDF |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Art des Auslasses | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Art des Auslasses | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11742524
|
Merck
SLHVX13NK |
1000Pack | Männlicher Luer-Stecker | 0,45 μm |
2950.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11702534
|
Merck
SLHVX13NL |
100Pack | Männlicher Luer-Stecker | 0,45 μm |
687.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10731080
|
Merck
SLHVX13TL |
100Pack | Schlauchauslass | 0,45 μm |
641.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Umspritztes Polypropylen-Gehäuse und optimiertes Gehäusedesign
- Durapore™ (PVDF) Membranen vereinen schnellen Durchfluss mit geringer Proteinbindung
- Die Filter sind aufgrund des umspritzten Polypropylengehäuses robuster und ermöglichen so eine schnellere Filterung von Lösungen bei einem maximalen Gehäusedruck von 150 psig (10 bar)
- Durch die optimierte Gehäusekonstruktion verbleibt 50 % weniger Volumen im Filter als bei herkömmlichen 13 mm-Filtern, sodass eine maximale Probenrückgewinnung erreicht wird
- Der vollautomatische Fertigungsprozess mindert das Kontaminationsrisiko und erfüllt pharmazeutische Anforderungen
- Der Membrantyp ist eindeutig am farbcodierten Band am Gehäuse erkennbar
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Gelb | |
Durapore PVDF | |
Unsteril | |
PP | |
<10 ml | |
13 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Spritzenfilter | |
13 mm |