Learn More
Merck Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter, 13 mm – Durapore™ PVDF-Membran
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
Marke: Merck SLHVX13NK
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Umspritztes Polypropylen-Gehäuse und optimiertes Gehäusedesign
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Gelb | |
Durapore PVDF | |
Nicht steril | |
PP | |
1000Pack | |
Spritzenfilter | |
13 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Männlicher Luer-Stecker | |
<10 ml | |
13 mm |