Description
Lgr5/GPR49 Monoclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Specifications
Specifications
| Antigen | Lgr5/GPR49 |
| Applications | Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 803420 |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Dilution | Flow Cytometry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant mouse Lgr5/GPR49, Lys375-Pro547, Accession # Q9Z1P4 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?