Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 200 μl
Artikelnummer. 12756769 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzenform:
Automatisierung, Rund
Standard, Runden
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzenform Packungsgröße
12756769 Standard, Runden 4800 Stück
11384335 Standard, Runden 960 Stück
11374335 Automatisierung, Rund 960 Stück
12746769 Automatisierung, Rund 4800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12756769 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. ZTF200RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 CHF
    614.37 CHF / 4800 Stück
    Sparen 132.63 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transparente, autoklavierbare Spitzen; farbcodierte Gestelle.
  • Klare Spitzen
  • Format: 96 Wells
  • Propylenkonstruktion
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Aerosolbeständige Filter
  • Steril
  • Kompatibilität: Tecan™ Freiheit Evo™ TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf, Zymark™ /Bremssattel RapidPlate™/SciClone™ mit HV96-Kopf/CAS-4200-1ch.-20-150 μl/sec. Kopf
Bestellinformation
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Klar
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Nicht-ANSI
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maxymum Recovery™ für weiter verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
Format Racks
Spitzenform Standard, Runden
Verpackung Nicht-SBS-Gestell
Menge 50 Boxen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 Kopf, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Produktlinie Bremssattel Zymark
Material Polyethylen