Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 100 μl
Artikelnummer. 12786669 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Spitzenform:
Maximale Rückgewinnung, rund, Round
Maxymum Recovery, Rund
Standard, Rund
Standard, Runden
Gefiltert:
Gefiltert
Nicht gefiltert
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Spitzenform Gefiltert unitSize
12786669 Nicht steril Standard, Runden Nicht gefiltert 4800 Stück
11354335 Steril Maxymum Recovery, Rund Gefiltert 960 Stück
12726769 Steril Maxymum Recovery, Rund Gefiltert 4800 Stück
11344325 Steril Standard, Rund Nicht gefiltert -
11334325 Nicht steril Standard, Runden Nicht gefiltert 960 Stück
12545577 Nicht steril Maximale Rückgewinnung, rund, Round Nicht gefiltert 960 Stück
11346064 Nicht steril Maximale Rückgewinnung, rund, Round Nicht gefiltert 4800 Stück
12736769 Steril Standard, Runden Gefiltert 4800 Stück
11364335 Steril Standard, Runden Gefiltert 960 Stück
11324325 Steril Maximale Rückgewinnung, rund, Round Nicht gefiltert -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12786669 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. ZT100R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparente, autoklavierbare Spitzen; farbcodierte Gestelle.
  • Spitzenformat: 96er Spitze und 384er Spitze
  • Spitzenvolumenbereich: 25 μL bis 200 μL
  • Material der Spitze: Transparentes Polypropylen
  • Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
  • Nicht-pyrogenisch
  • Verfügbare Optionen:
    - Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
    - Nicht steril oder steril
    - Standard oder Axygen™ Maxymum Recovery™ Oberfläche
  • Kompatible Köpfe: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μl/sec.), LV96, LV384
  • Rack-Format: Nicht-ANSI (96) und ANSI/SLAS (384)
  • Material des Gestells: Polypropylen
Bestellinformation
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Klar
Gestellfarbe Grau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Nicht-ANSI
Format Racks
Spitzenform Standard, Runden
Verpackung Nicht-SBS-Gestell
Menge 50 Boxen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 Kopf, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Produktlinie Bremssattel Zymark
Material Polypropylen