Learn More
Zuclopenthixol, Lipomed
Codice prodotto. 30458499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458499 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30458499 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMZUC1923100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Zuclopenthixol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Nomi componenti o analita Zuclopenthixol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H25 Cl N2 O S
Sinonimo 1-Piperazineethanol, 4-[(3 Z)-3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3 Z)-3-(2-Chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9 H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OCCN1CCN(CC\C=C/2 \c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC Name 2-[4-[(3 Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 400.96
Quantità 100 mg
Peso formulazione 400.1376 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.