Learn More
Zuclopenthixol, Lipomed
Artikelnummer. 30458499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458499 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458499 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMZUC1923100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Zuclopenthixol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zuclopenthixol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H25 Cl N2 O S
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[(3 Z)-3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3 Z)-3-(2-Chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9 H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OCCN1CCN(CC\C=C/2 \c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[(3Z)-3-(2-Chlorthioxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 400.96
Menge 100 mg
Formelmasse 400,1376 g/mol