missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zotepin, TRC

Artikelnummer. 30009363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009363 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009363 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ700900250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 26615-21-4
Summenformel C18 H18 Cl N O S
Molekulargewicht (g/mol) 331.86
Synonym 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine Deriv., Lodopin, Nipolept;
IUPAC-Name 2-(3-Chlorobenzo[b][1]Benzothepin-5-yl)Oxy-N,N-Dimethylethanamin
SMILES CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zotepine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Formelmasse 331.0798
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.