Learn More
Tocris Bioscience™ Zosuquidar Trihydrochloride
High affinity P-gp inhibitor
Marque:  Tocris Bioscience™ 5456/50
Encompass
Code produit. 15796846
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Zosuquidar trihydrochloride is a high affinity P-glycoprotein (P-gp) inhibitor (Kd = 79 nM). Restores doxorubicin (Cat. No. 2252) sensitivity in P-gp-expressing multidrug (MDR) resistant cancer cell lines. Also potentiates antitumor efficacy of taxol (Cat. No. 1097) in a MDR human non-small cell lung carcinoma xenograft mouse model.
Spécification
Spécification
Zosuquidar trihydrochloride
(αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol trihydrochloride
Soluble to 50mM in DMSO
Bioactive Small Molecule
167465-36-3
50 mg
Solid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use