Learn More
Tocris Bioscience™ Zosuquidar Trihydrochloride
High affinity P-gp inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 5456/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Zosuquidar trihydrochloride is a high affinity P-glycoprotein (P-gp) inhibitor (Kd = 79 nM). Restores doxorubicin (Cat. No. 2252) sensitivity in P-gp-expressing multidrug (MDR) resistant cancer cell lines. Also potentiates antitumor efficacy of taxol (Cat. No. 1097) in a MDR human non-small cell lung carcinoma xenograft mouse model.Spécification
| Zosuquidar trihydrochloride | |
| (αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol trihydrochloride | |
| Soluble to 50mM in DMSO | |
| Bioactive Small Molecule |
| 167465-36-3 | |
| 10 mg | |
| Solid |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use