missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zonisamide, TRC

Artikelnummer. 30008867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008867 10 mg 10 Milligramm
30006682 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ70000010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 68291-97-4
Summenformel C8 H8 N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 212.23
Synonym Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
IUPAC-Name 1,2-Benzoxazol-3-Ylmethanesulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zonisamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Formelmasse 212.0256
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.