Learn More
Zonisamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17980456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17980456 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17980456 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1379.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Zonisamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zonisamide
CAS 68291-97-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zonisamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 N2 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC-Name 1,2-Benzoxazol-3-ylmethansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 212.23
Menge 100 mg
Formelmasse 212,0256 g/mol