Learn More
Buerkle™ Zonensammler Spiralus
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
770 mL
1100 mL
Länge (metrisch):
145 cm
200 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Repräsentative Probe der Behälterschichten
- Aluminium, eloxiert
- Spitze PA
- Niedriges Gewicht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zonensammler Spiralus |
| Material | Aluminium eloxiert, PA |
| Enthält | 8 Öffnungen |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 37,19 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 1100 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spiralus eignet sich insbesondere für die Probenahme von grobkörnigem Schüttgut, Saatgut und Pellets an Standorten wie Erdhaufen, Lagerhäusern, LKWs und Güterwagons. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Länge (metrisch) | 200 cm |