Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zoledronsäure-Monohydrat
Artikelnummer. 16657062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16657062 1 g 1 Gramm
16667062 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16657062 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.80 CHF
    53.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 6.15 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 165800-06-6 | C5H12N2O8P2, C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O | 290.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165800-06-6
Summenformel C5 H10 N2 O7 P2. H2 O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zoledronsäure-Monohydrat
Menge 1 g
Formelmasse 290,11
Physikalische Form Kristallpulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit 97,5 bis 102,5 % (Trockensubstanz) (Titration mit NaOH)
InChI-Schlüssel FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(CN1C=CN=C1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
IUPAC-Name [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-1-phosphonoethyl]phosphonic acid hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 290.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zoledronic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zoledronic acid monohydrate