missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zofenopril Calcium Salt, TRC

Artikelnummer. 30138585
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138585 10 mg 10 Milligramm
30005759 5 mg 5 Milligramm
30005807 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ58700010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81938-43-4
Summenformel 2 C22 H22 N O4 S2 . Ca
Molekulargewicht (g/mol) 897.17
Synonym L-Proline, 1-[(2S)-3-(benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-, calcium salt (2:1), (4S)-, L-Proline, 1-[3-(benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-, calcium salt, [1(R*),2α,4α]-, SQ 26991, Zofenil, Zofenopril calcium, Zoprace
IUPAC-Name calcium;(2S,4S)-1-[(2S)-3-benzoylsulfanyl-2-methylpropanoyl]-4-phenylsulfanylpyrrolidine-2-carboxylate
SMILES [Ca+2].C[C@H](CSC(=O)c1ccccc1)C(=O)N2C[C@H](C[C@H]2C(=O)[O-])Sc3ccccc3.C[C@H](CSC(=O)c4ccccc4)C(=O)N5C[C@H](C[C@H]5C(=O)[O-])Sc6ccccc6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zofenopril Calcium Salt
InChI-Formel InChI=1S/2C22H23NO4S2.Ca/c2*1-15(14-28-22(27)16-8-4-2-5-9-16)20(24)23-13-18(12-19(23)21(25)26)29-17-10-6-3-7-11-17;/h2*2-11,15,18-19H,12-14H2,1H3,(H,25,26);/q;;+2/p-2/t2*15-,18+,19+;/m11./s1
Menge 10 mg
Formelmasse 896.1606
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.