Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zofenoprilcalcium |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeit | Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in DMSO, unlöslich in Methanol |
| Schmelzpunkt | 249,0°bis 251,0 °C |
| Formelmasse | 448,58 |
| InChI-Schlüssel | NSYUKKYYVFVMST-LETVYOFWSA-L |
| SMILES | [Ca++].C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1.C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-Name | calcium bis((2S,4S)-1-[(2S)-3-(benzoylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-4-(phenylsulfanyl)pyrrolidine-2-carboxylate) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 897.16 |