Learn More
ZNF842 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
568.00 CHF
Spezifikation
Antigen ZNF842
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18210336
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-80201
100 μL
568.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZNF842 Polyclonal specifically detects ZNF842 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF842
Polyclonal
Rabbit
Human
90576
Synthetic peptide directed towards the n terminal of human ZNF799. Peptide sequence VIMGHSSLNCYIRVGAGHKPYEYHECGEKPDTHKQRGKAFSYHNSLQTHE.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
ZNF842 zinc finger protein 842
ZNF799
IgG
71 kDa