Learn More
ZNF699 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21562-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16841155
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ZNF699 may be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF699
Polyclonal
Unconjugated
ZNF699
hang, Hangover homolog, zinc finger protein 699, ZNF699
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
374879
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q32M78
ZNF699
ZNF699 Fusion Protein Ag15990
150 μL