missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF619 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

568.00 CHF

Spezifikation

Antigen ZNF619
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18208477
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-80188
100 μL
568.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

ZNF619 Polyclonal specifically detects ZNF619 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ZNF619
Polyclonal
Rabbit
Human
285267
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF619. Peptide sequence: RLIVEGLLMDVPQHPDFKDRLEKSQLHDTGNKTKIGDCTDLTVQDHESST
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
FLJ90764, zinc finger protein 619
ZNF619
IgG
63 kDa
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt