Learn More
ZNF557 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20500-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840045
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ZNF557 is a new candidate transcription factor.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF557
Polyclonal
Unconjugated
ZNF557
zinc finger protein 557, ZNF557
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
79230
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N988
ZNF557
ZNF557 Fusion Protein Ag14239
150 μL