missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF544 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17108533
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17108533 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17108533 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5110604

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MEARSMLVPP QASVCFEDVA MAFTQEEWEQ LDLAQRTLYR EVTLETWEHI VSLGLFLSKS DVISQLEQEE DLCRAEQEAP RDWKATLEEN RLNSEKDRAR EELSHHVEVY RSGPEEPPSL VLGKVQDQSN QLREHQENSL RFMVLTSERL FAQREHCELE LGGGYSLPST LSLLPTTLPT STGFPKPNSQ VKELKQNSAF INHEKNGADG KHCESHQCAR AFCQSIYLSK.

Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Kruppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. ZNF544 is a zinc finger protein belonging to the Kruppel C2H2-type zinc-finger protein family. It localizes to the nucleus and may play a role in transcriptional regulation. ZNF544 is a 715 amino acid long protein that contains 13 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF544
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.72 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ZNF544
Gen-Zugriffsnummer Q6NX49
Gen-Alias Zinc finger protein 544; ZNF544
Gensymbole ZNF544
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human ZNF544 (NP_055295.2).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27300
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.