missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ ZNF313 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02) Artikelnummer.: 16108516
Verfügbar ab: 19-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons

Abnova™ ZNF313 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)

Artikelnummer. 16108516
100 μl, 100 Mikroliter
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16108516

Marke: Abnova™ H00055905T02.100uL

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human overexpression lysate

Spezifikation

Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung ZNF313 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_018683.3
Molekulargewicht Theoretical M.W. 25.7kDa
Plasmid pCMV-ZNF313 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ZNF313 antibody (Mfr. No. H00055905-D01P) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL ZNF313 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ ZNF313 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02) >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt