Learn More
Abnova™ ZNF277 Recombinant Protein
Artikelnummer. p-3723487
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16116322
Marke: Abnova™ H00011179P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH20626
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 11179
Molekulargewicht 56.32
Name ZNF277 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MQEDRDGSCSTVGGVGYGDSKDCILEPLSLPESPGGTTTLEGSPSVPCIFCEEHFPVAEQDKLLKHMIIEHKIVIADVKLVADFQRYILYWRKRFTEQPITDFCSVIRINSTAPFEEQENYFLLCDVLPEDRILREELQKQRLREILEQQQQERNDTNFHGVCMFCNEEFLGNRSVILNHMAREHAFNIGLPDNIVNCNEFLCTLQKKLDNLQCLYCEKTFRDKNTLKDHMRKKQHRKINPKNREYDRFYVINYLVRLSFHNLKFDCSTANKIFLRTN
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias NRIF4/ZNF277P
Gebräuchliche Bezeichnung ZNF277
Gensymbol ZNF277
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution