missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF263 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 21326-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16840935

  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Might play an important role in basic cellular processes as a transcriptional repressor.
Spezifikation

Spezifikation

ZNF263
Polyclonal
Unconjugated
ZNF263
FPM315, zinc finger protein 263, Zinc finger protein FPM315, ZKSCAN12, ZNF263
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10127
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14978
ZNF263
ZNF263 Fusion Protein Ag15158
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote