Learn More
ZM 39923 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18073912
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18073912 10 mg 10 Milligramm
18045992 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18073912 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1367/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Potent, selective JAK3 inhibitor
Potent, selective inhibitor of Janus tyrosine kinase 3 (JAK3). pIC50 values are 7.1, 5.6, 4.4, and < 5.0 for JAK3, EGFR, JAK1 and CDK4 respectively. Breaks down in neutral buffer (t½ = 36 mins, pH 7.43, 25°C) to form ZM 449829 (Cat. No. 1366).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58753-54-1
Summenformel C23H26ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 367.917
InChI-Schlüssel NJTUORMLOPXPBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 176406
IUPAC-Name 3-[benzyl(propan-2-yl)amino]-1-naphthalen-2-ylpropan-1-one;hydrochloride
SMILES CC(C)N(CCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)CC3=CC=CC=C3.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ZM 39923 hydrochloride
Menge 10 mg
Synonym zm 39923 hydrochloride, jak3 inhibitor iv, zm39923 hydrochloride, 3-benzyl isopropyl amino-1-naphthalen-2-yl propan-1-one hydrochloride, 3-benzylisopropylamino-1-naphthalen-2-yl-propan-1-one hydrochloride, 2-naphthyl-n-isopropyl,n-benzyl-beta-aminoethylketone, hci, 3-n-benzyl-n-isopropyl amino-1-naphthalen-2-yl propan-1-one hydrochloride, c23h25no.clh
Formelmasse 367.92
Reinheit (%) >99%