Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Beschreibung | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein potenter und spezifischer Inhibitor der Proteinkinase c-Raf |
| CAS | 208260-29-1 |
| Summenformel | Gehäuse C23H23N3O3 |
| Formelmasse | 389,45 |
| Synonym | N-[5-(3-Dimethylaminbenzamid)-2-methylphenyl]-4-hydroxybenzamid; |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Produkttyp | ZM-336372 |
| Mehr anzeigen |