missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ ZM 241385
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001169
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30001169

Marke: Tocris Bioscience™ 1036/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent, highly selective A2A antagonist

Potent and highly selective A2A adenosine antagonist, with a pA2 of 9.02 for A2A receptors in guinea pig cardiac vasculature and fold selectivities of 1000, 91 and 500,000 over A1, A2B and A3 sites respectively. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 139180-30-6
Summenformel C16H15N7O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ZM 241385
Menge 50 mg
Formelmasse 337.34
Reinheit >99%
Molekulargewicht 337.343
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt