Learn More
Tocris Bioscience™ ZM 241385
Artikelnummer. 30000702
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30000702
Marke: Tocris Bioscience™ 1036/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Potent, highly selective A2A antagonist
Potent and highly selective A2A adenosine antagonist, with a pA2 of 9.02 for A2A receptors in guinea pig cardiac vasculature and fold selectivities of 1000, 91 and 500,000 over A1, A2B and A3 sites respectively. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139180-30-6
Summenformel C16H15N7O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ZM 241385
Menge 10 mg
Formelmasse 337.34
Reinheit >99%
Molekulargewicht 337.343