Learn More
Zirkonylchlorid-Oktahydrat, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120925
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
13520-92-8
Cl2H18O9Zr
324.26
MFCD00149898
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Zirconylchlorid-Oktahydrat, Zirconiumoxychlorid-Oktahydrat, Zirconiumchlorid-Oxid-Oktahydrat, Dichlorooxozirconium-Oktahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Oktahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Octahydrat 8C,9ICI, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
159678
Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
13520-92-8
Cl2H18O9Zr
324.26
MFCD00149898
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Zirconylchlorid-Oktahydrat, Zirconiumoxychlorid-Oktahydrat, Zirconiumchlorid-Oxid-Oktahydrat, Dichlorooxozirconium-Oktahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Oktahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Octahydrat 8C,9ICI, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
159678
Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zirkonylchlorid-Oktahydrat
Farbe Weiß
Menge 5 g
Strukturformel ZrOCl2 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 322.25 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Kristalle
Dichte 1.91 g/cm3