Learn More
Zirconiumchlorid-Octahydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735220
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13520-92-8
Cl2H18O9Zr
324.26
MFCD00149898
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
159678
Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13520-92-8
Cl2H18O9Zr
324.26
MFCD00149898
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
159678
Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zirconyl chloride octahydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Strukturformel ZrOCl2·8H2O
Merck Index 15, 10384
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear to slightly hazy solution
Formelmasse 322.25
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.91
Dichte 1.9100g/mL