Learn More
Zirkonium-Standardlösung (Qualität: Assurance Grade) für die AAS und ICP, SPEX CertiPrep
Click to view available options
Menge:
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Includes
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Zr | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium Standard |
Physikalische Form | Flüssig |
Namenshinweis | For AA and ICP |
CAS Min. % | 0.1, 2.0, 97.9 |
CAS Max. % | 0.1, 2.0, 97.9 |
Güte | Assurance |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1.000 mg/l |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Analysenzertifikat | Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). |
Lösungsmittel oder Matrix | 2 % HNO3 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch