Learn More
Zirkonium-Standardlösung (Qualität: Assurance Grade) für die AAS und ICP, SPEX CertiPrep
Click to view available options
Menge:
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
H2N2O7Zr
233.247
UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
83761
Salpetersäure; Oxozirkonium
[N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
H2N2O7Zr
233.247
UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
83761
Salpetersäure; Oxozirkonium
[N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Zr1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Zirconium Standard
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis For AA and ICP
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.000 mg/l
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Lösungsmittel oder Matrix 2% HNO3
Menge 500 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Zirconium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch