Learn More
Zirkonium-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in HO/5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10132252 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10132252 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
10254482 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132252 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLZR23Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 CHF
    126.49 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 5.51 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Zr10,000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-66-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel H2N2O7Zr
Molekulargewicht (g/mol) 233.247
InChI-Schlüssel UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
IUPAC-Name Salpetersäure; Oxozirkonium
SMILES [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirkoniumstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysenzertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion)
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5 % HNO3
Menge 125 ml
Güte Assurance
compliance-icons
Product Identifier
  • 10,000µg/ml zirconium
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, zirconium(IV) oxynitrate hydrate
Produkt nur für den Laborgebrauch