Learn More
Zirkoniumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369158
Click to view available options
Menge:
25 Slugs
5 Slugs
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11369158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042557.QJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 5 Slugs
Geruch Odorless
Gewicht ≈1.31g/slug
Form ≈1,31 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf nominal3 %
Reinheit (%) 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%