Learn More
Zirkonium-Platte, 6.4 mm (0.25 in.) Dicke, 25 x 100 mm (0.98 x 3.9 in.), 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7048268
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15484725
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000934.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Specifications
Chemischer Name oder Material Zirconium plate
Namenshinweis 6.4mm (0.25 in.) thick, 25x100mm (0.98x3.9 in.), Temper: annealed
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈104g/25x100mm
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf)
Reinheit (%) 99.2%