Learn More
Zirkoniumoxid, yttriastabilisiert, Mahlstücke, 10 mm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4865112
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11399408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043286.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00145546
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium oxide
Farbe Weiß
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Off-white chunks