Learn More
Thermo Scientific™ Zirkonoxid-Tiegel mit Rundboden und niedriger Form
Artikelnummer. 15423845
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
100 ml
200mL
Außendurchmesser (metrisch):
29mm
67mm
82mm
Höhe (metrisch):
21mm
51mm
63mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15423845
Marke: Thermo Scientific™ 041296.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Zirconium Oxide
Menge 1 Stück
Kapazität (metrisch) 200mL
Außendurchmesser (metrisch) 82mm
Höhe (metrisch) 63mm
Product Type Zirkonoxid-Tiegel mit Rundboden und niedriger Form
Durchmesser (metrisch) Basis 42mm