Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
100 ml
200mL
Außendurchmesser (metrisch):
26mm
30mm
56mm
69mm
Höhe (metrisch):
29mm
34mm
68mm
85mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zirkonoxid |
| Menge | 1 Stück |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 26mm |
| Höhe (metrisch) | 29mm |
| Product Type | Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 18mm |