Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Zirkoniumoxid
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für CryoMill
Für EMAX
Für MM 200 Schwingmühle
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
10 ml
10 ml
25 ml
25 mL
50 ml
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlbecher |
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für EMAX |
| Material | Zirkonoxid |