Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Zirkoniumoxid
Artikelnummer. 15390964 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für CryoMill
Für EMAX
Für MM 200 Schwingmühle
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
10 ml
10 ml
25 ml
25 mL
50 ml
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15390964 Für EMAX 50 ml 1 Stück
15380964 Für EMAX 125 mL 1 Stück
10784563 Für Schwingmühle MM 301 10 ml 1 Stück
14841631 Für CryoMill 25 ml 1 Stück
10623011 Für MM 200 Schwingmühle 25 mL 1 Stück
10636141 Für MM 200 Schwingmühle 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15390964 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 01.462.0312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7195.00 CHF
    5786.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 1408.83 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-Mahlbecher
  • Zubehör
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für EMAX
Material Zirkonoxid