Learn More
Organometallische Zirkoniumstandards, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11410329 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11410329
Marke: SPEX Certiprep ORGZR84Z
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Zr5000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirkoniumölstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-67-7, 64742-65-0
CAS Min. % 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.5, 99.5
Physikalische Form Fest
Summenformel Zr
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [Zr]
IUPAC-Name Zirkonium
Solvent or Matrix Grundöl 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:33342
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch