Learn More
Zirkonium(IV)-sulfat-Tetrahydrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100 Gramm
25 Gramm
Descrizione
Used in catalysts, precipitation of amino acids and proteins, and tanning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Zirconium (IV) sulfate tetrahydrate |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 100 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Merck Index | 14,10182 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (525g/L). |
| Formelmasse | 355.40 (283.34 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Dichte | 3.22 g/mL |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto