Learn More
Zirkonium(IV)-sulfat-Tetrahydrat, 98+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369457
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
Artikelnummer. 11369457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041041.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Katalysatorträger
Catalyst support.Zirconium disulfate tetrahydrate is used in organic synthesis. It is also used in tanning white leather. Further, it is used as catalyst supports to precipitate proteins and amino acids. It is also useful in chemical analysis. It plays an essential role as an additive for lubricants and as a pigment stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-31-3
Summenformel H8O12S2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 355.40
MDL-Nummer MFCD00149267
InChI-Schlüssel NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC-Name Zirkon(4+); Disulfat; Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Farbe Weiß
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,10182
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 355.40 (283.34 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 3.22 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zirconium sulfate tetrahydrate