Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, Puratronic™, 99.978 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396158
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11396158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011141.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium(IV) oxide is used as an additive in the production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils and in ceramic glazes. It finds application as a solid electrolyte in electrochromic devices and precursor to the electroceramic lead zirconate titanate (PZT), as an insulator in transistors, as a thermal barrier coating in jet and diesel engines and as a diamond simulant in jewelry. It is used in oxygen sensors, fuel cell membranes and in orthopaedic implants of hip joints. It is coated on the silica gel surface and found to be used in the extraction of chromium from aqueous solutions at a pH of about 3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ∼5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt ∼2700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel ZrO2
Merck Index 14,10180
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulfuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 99.978%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.89 g/mL