Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, Calcia-stabilisiert, 99.4 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051101
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11378418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040453.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ∼5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt ∼2700°C
Namenshinweis Calcia stabilized
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf)
Merck Index 14,10180
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 99.4%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ZrO2, 4% CaO