Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 100 ppm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050976
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11359287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040140.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ∼5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt ∼2700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf < 100 ppm
Merck Index 14,10180
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless
Dichte 5.89 g/mL