Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 100 ppm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359287 100 g -
11349287 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040140.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ∼5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt ∼2700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf < 100 ppm
Merck Index 14,10180
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless
Dichte 5.89 g/mL